Learn More
7-(2-Chloroethyl)theophylline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-(2-Chloroethyl)theophylline |
| CAS | 5878-61-5 |
| Formula molecolare | C9 H11 N4 O2 Cl |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 7-(2-Chloroethyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Chloroethyl)theophylline, 7-(Chloroethyl)theophylline, 7-(beta-Chlorethyl)theophylline, 7-(beta-Chloroethyl)theophylline, Benaphyllin, Benaphylline, Eupnophile, NSC 337614 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11ClN4O2/c1-12-7-6(8(15)13(2)9(12)16)14(4-3-10)5-11-7/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O |
| IUPAC Name | 7-(2-chloroethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.66 |
| Peso formulazione | 242.0571 |