Learn More
7-(2-Chloroethyl)theophylline, TRC
Codice prodotto. 30366160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366160 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366160 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC984680100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-(2-Chloroethyl)theophylline
CAS 5878-61-5
Formula molecolare C9 H11 N4 O2 Cl
Quantità 100 mg
Sinonimo 7-(2-Chloroethyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Chloroethyl)theophylline, 7-(Chloroethyl)theophylline, 7-(beta-Chlorethyl)theophylline, 7-(beta-Chloroethyl)theophylline, Benaphyllin, Benaphylline, Eupnophile, NSC 337614
InChI Formula InChI=1S/C9H11ClN4O2/c1-12-7-6(8(15)13(2)9(12)16)14(4-3-10)5-11-7/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O
IUPAC Name 7-(2-chloroethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 242.66
Peso formulazione 242.0571