Learn More
7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10652655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652655 1 g Amber Glass Bottle 1g
10642655 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652655 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00939DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 934586-50-2
Formula molecolare C14H19BO3
Molecular Weight (g/mol) 246.11
Numero MDL MFCD11109314
InChI Key HCAAUTYLSSDHFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-benzofuran, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 43811027
IUPAC Name 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OCCC2=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.11
Percent Purity 95%