Learn More
7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one, TRC
Codice prodotto. 30137576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137576 500 mg 500mg
30134449 100 mg 100mg
17953895 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137576 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI694200500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 952308-47-3
Formula molecolare C13 H16 I N O2
Molecular Weight (g/mol) 345.18
Sinonimo 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-iodobutoxy)-, 3,4-Dihydro-7-(4-iodobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
IUPAC Name 7-(4-iodobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMILES ICCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H16INO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
Peso formulazione 345.0226
Percent Purity >95%