Learn More
7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine (N-(Trifluoroacetyl)varenicline), Mikromol™
Codice prodotto. 17993136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993136 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17993136 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3380.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine (N-(Trifluoroacetyl)varenicline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Varenicline Impurity 16
CAS 230615-70-0
Nomi componenti o analita Varenicline Impurity 16
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H12 F3 N3 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone, 7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-8H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-8-yl)ethan-1-one
InChI Formula InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Molecular Weight (g/mol) 307.2705
Quantità 25 mg
Peso formulazione 307.0932 g/mol