Learn More
7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, Tech.
Codice prodotto. 10696172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696172 100 g Bottiglia in vetro 100g
10553911 500 g Bottiglia in vetro 500g
10219873 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10696172 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163961000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 86-65-7 | C10H9NO6S2 | 303.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-65-7
Formula molecolare C10H9NO6S2
Molecular Weight (g/mol) 303.29
Numero MDL MFCD00003991
InChI Key CMOLPZZVECHXKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amido-g-acid, 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, amino-g-acid, 1,3-naphthalenedisulfonic acid, 7-amino, amino-g acid, 2-amino-6,8-disulfonaphthalene, unii-7c482fx29k, 2-aminonaphthalene-6,8-disulfonic acid, 2-naphthylamine-6,8-disulfonic acid, beta-naphthylamine-6,8-disulfonic acid
PubChem CID 6851
IUPAC Name 7-aminonaphthalene-1,3-disulfonic acid
SMILES C1=CC(=CC2=C(C=C(C=C21)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Amino-1, 3-naphthalenedisulfonic acid
Nota nome tech.
Punto di fusione >300°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 14, 784
Indice di Merck 15, 395
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 303.29
Percent Purity 60% (as is basis) Typically
Grado Caratteristiche
Forma fisica Needles or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.