Learn More
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 97%
Codice prodotto. 15414137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15414137 250 mg 250mg
15404137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15414137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31534.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26215-14-5 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26215-14-5
Formula molecolare C8H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 164.164
Numero MDL MFCD03425794
InChI Key RUZXDTHZHJTTRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h one, 7-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 7-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,7-amino, 7-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 7-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, librarion l544
PubChem CID 2764182
IUPAC Name 7-amino-4H-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Specifications
Materiale o nome chimico 7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Punto di fusione 220°C to 222°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.17
Percent Purity 97%