missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Amino-3-(1-pyridylmethyl)-3-cephem-4-carboxylic Acid Hydroiodide, TRC

Codice prodotto. 30331153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30331153 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30331153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA632580100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate Hydroiodide
CAS 100988-63-4
Formula molecolare C13H14IN3O3S
Quantità 100 mg
Sinonimo 1-[[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-pyridinium Inner Salt Hydroiodide, (6R-trans)-1-[(7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo
InChI Formula InChI=1S/C13H13N3O3S.HI/c14-9-11(17)16-10(13(18)19)8(7-20-12(9)16)6-15-4-2-1-3-5-15;/h1-5,9,12H,6-7,14H2;1H/t9-,12-;/m1./s1
SMILES [H][C@@]1([C@]([H])(N)C2=O)N2C(C(O)=O)=C(C[N+]3=CC=CC=C3)CS1.[I-]
IUPAC Name 1-(((6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridin-1-ium iodide
Molecular Weight (g/mol) 419.24
Peso formulazione 418.98
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.