Learn More
7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 97%
Codice prodotto. 10250070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10250070 5 g Bottiglia in vetro 5g
10098329 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10250070 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433260050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 22009-40-1 | C10H11NO | 161.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22009-40-1
Formula molecolare C10H11NO
Molecular Weight (g/mol) 161.20
Numero MDL MFCD07369817
InChI Key IDNLVJHOEZJNHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-amino-1-tetralone, 7-amino-alpha-tetralone, 7-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 7-amino-3,4-dihydro, 7-amino-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 7-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-amino-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 7-aminotetralone
PubChem CID 327177
IUPAC Name 7-amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES NC1=CC=C2CCCC(=O)C2=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 7-Amino-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 138°C to 140°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 161.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.