Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-Amino-4-methylcoumarin, 98%
Codice prodotto. 10023863 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10023863 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10256320 1 g Bottiglia in vetro 1g
10063813 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10023863 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 218062500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 26093-31-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26093-31-2
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD00006868
InChI Key GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
IUPAC Name 7-amino-4-methylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Amino-4-methylcoumarin
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 223.0°C to 226.0°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Amino-4-methylcoumarin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.