Learn More
7-Amino-4-methylcoumarin, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10025790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10025790 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10025790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405555000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Amino-4-methylcoumarin
Nota nome 99%
CAS 26093-31-2
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H9NO2
Numero MDL MFCD00006868
Quantità 500 mg
Beilstein 18, V,11, 445
Sinonimo 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
InChI Key GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
IUPAC Name 7-amino-4-methyl-2H-chromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 175.19
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
Peso formulazione 175.19
Percent Purity ≥98.5%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder