Learn More
MedChemExpress 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Codice prodotto. 16418926
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418926 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418926 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0981
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin (Coumarin 151) is a fluorescent marker for the sensitive detection of proteinases. The excitation and emission wavelengths are 400 and 490 nm, respectively.
Specifica
CAS 53518-15-3
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (436.38 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Coumarin 151∣ AFC
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 100 mg
Peso molecolare 229.16 g/mol
Product Type Dye Reagents
Purity or Quality Grade 98.92%
Shipping Condition Room temperature