Learn More
7-Amino-alpha-tetralone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 7-Amino-alpha-tetralone |
| CAS | 22009-40-1 |
| Formula molecolare | C10H11NO |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 2-Amino-8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 7-Amino-1-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Amino-α-tetralone, NSC 301173 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11NO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3,11H2 |
| SMILES | O=NN1[C@@H](CCC1)c2cnccc2 |
| IUPAC Name | 7-amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.2 |