Learn More
MedChemExpress 7-Aminoactinomycin D
Codice prodotto. 16422439
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422439 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16422439 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD1020
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 7-Aminoactinomycin D (7-AAD) a fluorescent DNA stain, is a potent RNA polymerase inhibitor. 7-Aminoactinomycin D selectively binds to GC regions of the DNA. 7-Aminoactinomycin D also has antibacterial effects.
Specifica
Content And Storage -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (78.71 mM; Need ultrasonic)
Bersaglio HBV
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 1270.43 g/mol
CAS 7240-37-1
Sinonimo 7-AAD