Learn More
R&D Systems™ 7-Aminoactinomycin D Solution
Codice prodotto. 18616528 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18616528 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18616528 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP229446
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. Protect from light.
Product Line Novus
Quantità 1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Flow-IC
Tipo Viability Stain Solution