Learn More
7-Aminocephalosporanic acid, 95-102%
Codice prodotto. 10513361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10513361 1 g Bottiglia in vetro 1g
10634692 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10513361 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 184410010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 957-68-6 | C10H12N2O5S | 272.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 957-68-6
Formula molecolare C10H12N2O5S
Molecular Weight (g/mol) 272.27
Numero MDL MFCD00005177
InChI Key HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Sinonimo 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 441328
ChEBI CHEBI:2255
IUPAC Name (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Aminocephalosporanic acid
Nota nome 95-102%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 429
Rotazione specifica + 94
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 272.27
Percent Purity 95-102%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Aminocephalosporanic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .