Learn More
7-Aminocephalosporanic acid, 98% (dry wt.), may cont. up to 2% water, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11438803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11438803 25 g 25g
11418803 1 g 1g
11428803 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11438803 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10530.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 957-68-6
Formula molecolare C10H12N2O5S
Molecular Weight (g/mol) 272.275
Numero MDL MFCD00005177
InChI Key HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Sinonimo 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 441328
ChEBI CHEBI:2255
IUPAC Name (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Aminocephalosporanic acid
Punto di fusione >300°C
Note percentuale saggio (dry wt.)
Quantità 25 g
Beilstein 622638
Indice di Merck 14,434
Peso formulazione 272.28
Percent Purity 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to 2% water