Learn More
7-Aminocephalosporanic acid, MedChemExpress
Descrizione
7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Aminocephalosporanic acid |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 957-68-6 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H12N2O5S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | 7-ACA |
| Informazioni di solubilità | H2O : 1.1 mg/mL (4.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH) ∣Ethanol : 1.1 mg/mL (4.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only