Learn More
7-Aminoheptanoic acid, 98%
Codice prodotto. 11491780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491780 1 g 1g
15453707 250 mg 250mg
11401790 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491780 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27519.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 929-17-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 929-17-9
Formula molecolare C7H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 145.202
Numero MDL MFCD00008242
InChI Key XDOLZJYETYVRKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-aminoenanthic acid, heptanoic acid, 7-amino, omega-aminoenantic acid, aminoenanthic acid, amino-enanthylic acid, 7-amino-heptanoic acid, 7-aminohepentanoic acid, omega-aminoheptanoic acid, unii-b10hjx2t48, kyselina 7-aminoenanthova czech
PubChem CID 13580
IUPAC Name 7-aminoheptanoic acid
SMILES C(CCCN)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Aminoheptanoic acid
Punto di fusione 194°C to 196°C
Quantità 1 g
Beilstein 906887
Peso formulazione 145.19
Percent Purity 98%