Learn More
7-Aminoquinoline, 97%
Codice prodotto. 15516006 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15516006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15516006 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460050010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 580-19-8 | C9H8N2 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Aminoquinoline
CAS 580-19-8
Punto di fusione 80.0°C to 86.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C9H8N2
Quantità 1 g
Sinonimo 7-aminoquinoline, 7-quinolinamine, 7-quinolylamine, quinoline, 7-amino, 7-amino-quinoline, ccris 1682, 7-quinolinamine 9ci, 7-aminequinolin, 7-aminequinoline, 7-quinolinamine acetate
InChI Key RZAUIOKDXQWSQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)N)N=C1
IUPAC Name quinolin-7-amine
Molecular Weight (g/mol) 144.17
PubChem CID 11377
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Aminoquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.