Learn More
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10387354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10387354 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10641654 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10387354 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07475CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 56881-31-3
Formula molecolare C7H5N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 195.196
Numero MDL MFCD08271964
InChI Key UJUCBOIXAMPUQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-aminothiopheno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-amino, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid mb41-1
PubChem CID 12225712
IUPAC Name 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C(=C(S2)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 195.2
Percent Purity 90%