Learn More
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7029170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11352469 1 g 1g
11362469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352469 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26609.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156311-85-2
Formula molecolare C11H21F6N7OP2
Molecular Weight (g/mol) 443.275
Numero MDL MFCD09263289
InChI Key RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+%
PubChem CID 21894514
IUPAC Name tris(dimethylamino)-(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorophosphate
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Punto di fusione ∽180°C (decomposition)
Quantità 1 g
Peso formulazione 443.27
Percent Purity ≥98%