Learn More
7-Azaindazole, TRC
Codice prodotto. 30346067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346067 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346067 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA8002602G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Azaindazole
CAS 271-73-8
Formula molecolare C6H5N3
Quantità 2 g
Sinonimo 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 7-Aza-1H-indazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
InChI Formula InChI=1S/C6H5N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES c1cnc2[nH]ncc2c1
IUPAC Name 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Molecular Weight (g/mol) 119.12