Learn More
7-Azaindazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Azaindazole |
| CAS | 271-73-8 |
| Formula molecolare | C6H5N3 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 7-Aza-1H-indazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h1-4H,(H,7,8,9) |
| SMILES | c1cnc2[nH]ncc2c1 |
| IUPAC Name | 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.12 |