Learn More
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15575166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15575166 1 g 1g
15585166 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15575166 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455850010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Identificatori chimici
CAS 754214-56-7
Formula molecolare C13H17BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 244.10
Numero MDL MFCD08060937
InChI Key UOXAMYZTYZLSCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pyrrolo 2,3-b pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylboronic acid pinacol ester, zlchem 1246, pubchem16626, acmc-209szp, ksc641k4p
PubChem CID 24208789
IUPAC Name 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 243.0°C to 245.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 244.1
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Azaindole-5-boronic acid, pinacol ester, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.