Learn More
Alfa Aesar™ 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15493827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493827 250 mg 250mg
11462140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15493827 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H28777.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 92855-65-7
Formula molecolare C16H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 251.285
Numero MDL MFCD00055979
InChI Key RNARWQXZOKWYHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-3-formylindole, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem14131, 7-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-benzyloxindole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-phenylmethoxy
PubChem CID 260799
IUPAC Name 7-phenylmethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2NC=C3C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 152°C to 159°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 251.28
Percent Purity 97%