Learn More
7-Bromo-1-heptanol, 96%
Codice prodotto. 15440968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440968 1 g 1g
15460968 250 mg 250mg
15450968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15440968 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54762.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10160-24-4 | C7H15BrO | 195.1 g/mol
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid. It can be used to prepare N-substituted [(carboxymethyl)phenoxy]ethyl benzoxazinones as PPARγ agonists and antidiabetic (type 2) agents. It can also be used to prepare thiochroman and chroman derivatives as pure antiestrogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid. It can be used to prepare N-substituted [(carboxymethyl)phenoxy]ethyl benzoxazinones as PPARγ agonists and antidiabetic (type 2) agents. It can also be used to prepare thiochroman and chroman derivatives as pure antiestrogens.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10160-24-4
Formula molecolare C7H15BrO
Molecular Weight (g/mol) 195.1
Numero MDL MFCD00041708
InChI Key MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromo-1-heptanol, 1-heptanol, 7-bromo, 7-bromoheptanol, 7-bromoheptane-1-ol
PubChem CID 66284
IUPAC Name 7-bromoheptan-1-ol
SMILES C(CCCO)CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-1-heptanol
Densità 1.269
Punti di ebollizione 111°C to 112°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Formula lineare Br(CH2)7OH
Indice di rifrazione 1.482
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 195.1
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Bromo-1-heptanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-1-heptanol