Learn More
7-Bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 96%
Codice prodotto. 15418365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418365 250 mg 250mg
15408365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418365 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33197.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1086386-20-0 | C10H10BrNO | 240.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1086386-20-0
Formula molecolare C10H10BrNO
Molecular Weight (g/mol) 240.10
Numero MDL MFCD11655616
InChI Key XVBPEXCFWANWIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 2 1h-quinolinone, 7-bromo-3,4-dihydro-1-methyl
PubChem CID 46741415
IUPAC Name 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2-one
SMILES CN1C(=O)CCC2=C1C=C(Br)C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Punto di fusione 130°C to 134°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 240.1
Percent Purity 96%