Learn More
7-Bromo-1-tetralone, 97%
Codice prodotto. 11430100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11430100 1 g 1g
11440100 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430100 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50604.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32281-97-3 | C10H9BrO | 225.085 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32281-97-3
Formula molecolare C10H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 225.085
Numero MDL MFCD02179287
InChI Key YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
PubChem CID 252731
IUPAC Name 7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-1-tetralone
Punto di fusione 73°C to 77°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.09
Percent Purity 97%