Learn More
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11376805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11376805 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10255654 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11376805 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58101CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 879896-63-6
Formula molecolare C7H5BrO4S
Molecular Weight (g/mol) 265.077
Numero MDL MFCD08690304
InChI Key KIURUSHZGLZLSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 7-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 18525889
IUPAC Name 5-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-7-carboxylic acid
SMILES C1COC2=C(SC(=C2O1)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 265.08
Percent Purity 97%