Learn More
7-Bromo-2,3-dioxoindoline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10014982
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10014982 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10014982 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07293DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 20780-74-9
Formula molecolare C8H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 226.029
Numero MDL MFCD00774354
InChI Key OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
PubChem CID 2302353
IUPAC Name 7-bromo-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-2, 3-dioxoindoline
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 226.03
Percent Purity 97%