Learn More
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one, 97%
Codice prodotto. 11416450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11416450 1 g 1g
11426450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416450 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27563.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90814-91-8 | C8H6BrNOS | 244.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90814-91-8
Formula molecolare C8H6BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 244.11
Numero MDL MFCD02660583
InChI Key MDFPWMKBRDOSGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromo-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 7-bromo-2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one, 7-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo, 7-bromo-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one
PubChem CID 689065
SMILES BrC1=CC2=C(NC(=O)CS2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Punto di fusione 210°C to 214°C
Quantità 1 g
IUPAC Name 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
Peso formulazione 244.11
Percent Purity 97%