Learn More
7-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10631435 1 g 1g
10330543 10 g 10g
10351685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10631435 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01275DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 32281-97-3
Formula molecolare C10H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 225.085
Numero MDL MFCD02179287
InChI Key YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
PubChem CID 252731
IUPAC Name 7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.08
Percent Purity 97%