Learn More
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10732083
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732083 1 g Amber Glass Bottle 1g
10662243 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10732083 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13510DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 154264-95-6
Formula molecolare C9H10BrNO
Molecular Weight (g/mol) 228.09
Numero MDL MFCD02681913
InChI Key MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine
PubChem CID 2776405
IUPAC Name 7-bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(Br)=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-4-methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 228.09
Percent Purity 95%