Learn More
7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30050010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050010 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050010 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0064.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 868350-97-4
Nomi componenti o analita 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H12 Br N3 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Bromazepam Imp. C (EP), Bromazepam Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C15H12BrN3O/c1-9-3-2-4-13(18-9)15-11-7-10(16)5-6-12(11)19-14(20)8-17-15/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)
SMILES Cc1cccc(n1)C2=NCC(=O)Nc3ccc(Br)cc23
IUPAC Name 7-bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 330.18
Quantità 50 mg
Peso formulazione 329.0164 g/mol