Learn More
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan, 97%
Codice prodotto. 15436837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
15436837 250 mg 250mg
15426837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15436837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33948.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 253429-19-5 | C8H4BrFO | 215.021 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253429-19-5
Formula molecolare C8H4BrFO
Molecular Weight (g/mol) 215.021
Numero MDL MFCD09056780
InChI Key TYBMMMOEVBNTDU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22144816
IUPAC Name 7-bromo-5-fluoro-1-benzofuran
SMILES C1=COC2=C(C=C(C=C21)F)Br
Tekniske data
Materiale o nome chimico 7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan
Quantità 250 mg
Sinonimo 7-bromo-5-fluorobenzofuran, 7-bromo-5-fluorobenzo b furan, 5-fluoro-7-bromobenzofuran, 7-bromo-5-fluoro-benzofuran, benzofuran,7-bromo-5-fluoro, benzofuran, 7-bromo-5-fluoro, 7-bromanyl-5-fluoranyl-1-benzofuran
Peso formulazione 215.02
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.