Learn More
7-Bromo-5-methyl-1-benzofuran, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10027739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10027739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10027739 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00316DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-5-methyl-1-benzofuran
CAS 35700-48-2
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C9H7BrO
Quantità 1 g
Sinonimo 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
InChI Key TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
IUPAC Name 7-bromo-5-methyl-1-benzofuran
Molecular Weight (g/mol) 211.058
PubChem CID 21071801
Peso formulazione 211.06