Learn More
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan, 97%
Codice prodotto. 15427287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427287 250 mg 250mg
15417287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15427287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34347.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 35700-48-2 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35700-48-2
Formula molecolare C9H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 211.058
Numero MDL MFCD11877828
InChI Key TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
PubChem CID 21071801
IUPAC Name 7-bromo-5-methyl-1-benzofuran
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Quantità 250 mg
Peso formulazione 211.06
Percent Purity 97%