Learn More
7-Bromoheptanol, TRC
Codice prodotto. 30342405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342405 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68396025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromoheptanol
CAS 10160-24-4
Formula molecolare C7H15BrO
Quantità 25 g
Sinonimo 7-Bromo-1-heptanol
InChI Formula InChI=1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
SMILES OCCCCCCCBr
IUPAC Name 7-bromoheptan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 195.1
Peso formulazione 194.0306