Learn More
7-Bromoindole, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 7-Bromo-1H-indole |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 196.05 |
Percent Purity | 97% |