Learn More
7-Bromoindole, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510102
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
51417-51-7
C8H6BrN
196.047
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
2757020
7-bromo-1H-indole
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
51417-51-7
C8H6BrN
196.047
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
2757020
7-bromo-1H-indole
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Materiale o nome chimico 7-Bromo-1H-indole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 97%