Learn More
7-Bromoindole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10561824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10561824 10 g 10g
10482895 1 g 1g
10001834 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10561824 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00800EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Identificatori chimici
CAS 51417-51-7
Formula molecolare C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.047
InChI Key RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
PubChem CID 2757020
IUPAC Name 7-bromo-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-1H-indole
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 97%