Learn More
7-Bromoindole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11458620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11458620 0.25 g 0.25g
11478620 1 g 1g
11468620 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458620 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044422.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51417-51-7
Formula molecolare C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.047
Numero MDL MFCD00799492
InChI Key RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
PubChem CID 2757020
IUPAC Name 7-bromo-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromoindole
Punto di fusione 42°C to 44°C
Quantità 0.25 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder