Learn More
7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine |
| Spettro a infrarossi | Conforms to structure |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 213.04 |
| Forma fisica | Powder |