Learn More
7-Bromoquinoline, 95%
Codice prodotto. 15440989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440989 5 g 5g
15450989 250 mg 250mg
15430989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15440989 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63987.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4965-36-0 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4965-36-0
Formula molecolare C9H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 208.058
Numero MDL MFCD03695823
InChI Key XYBSZCUHOLWQQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline, 7-bromo, 7-bromo-quinoline, pubchem12788, ksc238o9n, abbypharma ap-12-10883
PubChem CID 521259
IUPAC Name 7-bromoquinoline
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)Br)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromoquinoline
Quantità 5 g
Peso formulazione 208.06
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid