Learn More
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5H-1-benzazepin-5-one, TRC
Codice prodotto. 30366731
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30366731 50 mg 50mg
30359435 100 mg -
30367062 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30366731 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36612350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137982-91-3
Formula molecolare C18H15ClN2O4
Molecular Weight (g/mol) 358.78
Sinonimo 1-(2-Methyl-4-nitrobenzoyl)-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5+tetrahydro-1H-1-benzazepine, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
IUPAC Name 7-chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzazepin-5-one
SMILES Cc1cc(ccc1C(=O)N2CCCC(=O)c3cc(Cl)ccc23)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5H-1-benzazepin-5-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H15ClN2O4/c1-11-9-13(21(24)25)5-6-14(11)18(23)20-8-2-3-17(22)15-10-12(19)4-7-16(15)20/h4-7,9-10H,2-3,8H2,1H3
Peso formulazione 358.072