Learn More
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15480519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15480519 1 g 1g
15490519 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15480519 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63693.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82771-60-6 | Molecular Formula: C9H10ClN | Molecular Weight: 167.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82771-60-6
Formula molecolare C9H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 167.64
Numero MDL MFCD05861543
InChI Key BLRKQLICTKRDDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro, 7-chhloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-chloranyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, isoquinoline,7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro
PubChem CID 12595069
IUPAC Name 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
SMILES ClC1=CC2=C(CCNC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Quantità 1 g
Peso formulazione 167.64
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid