Learn More
7-Chloro-1,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-2-nitromethylene-2H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30010494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010494 100 mg 100mg
30007387 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010494 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC366465100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60656-76-0
Formula molecolare C16H11ClFN3O3
Molecular Weight (g/mol) 347.73
Sinonimo 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide, Midazolam Intermediate II
IUPAC Name 7-chloro-1-(3-fluorophenyl)-3-methylidene-2-nitro-4-oxido-2H-1,4-benzodiazepin-4-ium
SMILES C=C1C(N(C2=C(C=C(C=C2)Cl)C=[N+]1[O-])C3=CC(=CC=C3)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H11ClFN3O3/c1-10-16(21(23)24)20(14-4-2-3-13(18)8-14)15-6-5-12(17)7-11(15)9-19(10)22/h2-9,16H,1H2
Peso formulazione 259.016