Learn More
7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30349898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30349898 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349898 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5878801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonic Acid
CAS 102878-16-0
Formula molecolare C24 H46 O11
Quantità 1 g
Sinonimo 7-Chloronaphthalene-1,3-disulfonic Acid
InChI Formula InChI=1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 510.615
Peso formulazione 510.304