Learn More
7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonic Acid |
| CAS | 102878-16-0 |
| Formula molecolare | C24 H46 O11 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 7-Chloronaphthalene-1,3-disulfonic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molecular Weight (g/mol) | 510.615 |
| Peso formulazione | 510.304 |